Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en borosilicate ambré de classe A avec bouchon en verre
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Borosilicate 3,3
- À DIN EN ISO 1042
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Comprend USP certificat, livraison à l'unité, par lot ou par lot
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Pour contenir |
| Certifications/Conformité | Lot unique USP |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| Graduated | Oui |
| Mouth Style | Étroit |
| Stérilité | Non stérile |
| Forme du fond | Plat |