Learn More
Fisherbrand™ Flacon volumétrique en verre borosilicaté de classe A
Code produit 11883580 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11883580 250 ml 2 pièces
11893580 500 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11883580
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Permet une manipulation précise et sûre des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées en verre borosilicaté de classe A Fisherbrand™ sont dotées d’une balance en céramique bleue et d’une base hexagonale.
  • Conforme aux normes ISO 1042, DIN 12664 Pt I et BS 1792
  • Verre borosilicaté hautement résistant aux produits chimiques
  • Chaque flacon numéroté individuellement pour l’identification et la traçabilité
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1042, DIN 12664 partie I, BS 1792
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 220 mm
Nbre par carton 2
Tolérance ±0.15
Graduated Oui
Classe A
Diamètre (métrique) externe 80 mm
Poids (métrique) 0,095 kg