Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en borosilicate de classe A avec bouchon en verre
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Borosilicate 3.3
- À la norme EN ISO 1 042
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Comprend USP Certificat
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Lot unique USP |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| Graduated | Oui |
| Mouth Style | Étroit |
| Stérilité | Non stérile |
| Forme du fond | Plat |