Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en borosilicate de classe A avec bouchon en polypropylène
Code produit 30564695 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Raccord manchonné:
NS 12/21
NS 14/23
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Raccord manchonné unitSize
30564695 NS 12/21 2 pièces
17716444 NS 12/21 1 pièce
10111145 NS 14/23 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30564695 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 937249
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fiole jaugée en borosilicate avec bouchon en polypropylène et ISO certificat individuel.
  • Borosilicate 3,3
  • DIN EN ISO 1042
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Comprend ISO certificat individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO Individuel
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Raccord manchonné NS 12/21
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Mouth Style Étroit
Stérilité Non stérile
Forme du fond Plat