Learn More
Hirschmann™ Pipettes de mesure USP graduées marrons de classe A
Code produit 11751526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
3 ml
8 ml
9 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11751526 50 ml 6 pièces
11711526 1 ml 12 pièces
12801783 2 ml 12 pièces
15645455 3 ml 6 pièces
15625465 8 ml 6 pièces
15645465 9 ml 6 pièces
11741526 25 ml 6 pièces
11731536 100 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11751526 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 134017527
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    97.02€ / 6 pièces
    Économisez 6.98€
    6% de réduction
En stock
Garantit un degré de précision volumétrique très élevé pour répondre à vos besoins de pipetage.
  • Avec identification datée des lots
  • Fabriqué en verre sodocalcique AR™ avec une surface lisse et non poreuse
  • Avec marquage du volume
  • Graduation marron
Spécification
Classe A
Matériau AR-GLAS
À utiliser avec (application) Précision volumétrique du pipetage
Graduée Oui
Couleur de graduation Marron
Tolérance 0,05 mL
Volume (métrique) 50 ml
Longueur (métrique) 540 ±10 mm