Learn More
Hirschmann™ Pipettes de mesure USP graduées marrons de classe A
Código de producto. 15645465
Cambiar vista
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
3 ml
8 ml
9 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
12 pièces
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volume (métrique) unitSize
15645465 9 ml 6 pièces
11711526 1 ml 12 pièces
12801783 2 ml 12 pièces
15645455 3 ml 6 pièces
15625465 8 ml 6 pièces
11741526 25 ml 6 pièces
11751526 50 ml 6 pièces
11731536 100 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15645465 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 134015927
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.26€
    71.51€ / 6 pièces
    Économisez 4.75€
    6% de réduction
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Garantit un degré de précision volumétrique très élevé pour répondre à vos besoins de pipetage.
  • Avec identification datée des lots
  • Fabriqué en verre sodocalcique AR™ avec une surface lisse et non poreuse
  • Avec marquage du volume
  • Graduation marron
Especificaciones
Classe A
Matériau AR-GLAS
À utiliser avec (application) Précision volumétrique du pipetage
Graduée Oui
Couleur de graduation Marron
Tolérance 0,02 mL
Volume (métrique) 9 ml
Longueur (métrique) 430 ±10 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.