Learn More
Jaytec Glass™ Pipette à poire et à marque unique, classe A
Code produit 30308644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
6 ml
Temps d’écoulement min.:
15 à 30 s
Tolérance:
±0,020 ml
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Temps d’écoulement min. Tolérance Conditionnement
30308644 6 ml 15 à 30 s ±0,020 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30308644 Fournisseur Jaytec Glass™ Code fournisseur BJ434
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00€
    228.69€ / 5 pièces
    Économisez 37.31€
    14% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
La pipette à poire et à marque unique de classe A est fabriquée conformément aux directives BS EN ISO 648:2008 à partir de verre borosilicaté ou sodocalcique.
  • Pour une mesure et une délivrance précises d’un volume spécifique de liquide aqueux
  • Étalonnée pour délivrer (Ex) à une température de référence de +20°C
  • Tolérances conformes à la classe A
  • Impression en émail permanent
Spécification
Bouchon d’aspirateur Non
Autoclavable Autoclavable
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité BS EN ISO 648:2008
Classe A
Description BS 1583
Matériau Verre borosilicaté, Verre sodocalcique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Distribution d’un volume connu de liquide aqueux
Graduée Oui
Graduations 1
Type de graduation Marque unique
Temps d’écoulement min. 15 à 30 s
Tolérance ±0,020 ml
Volume (métrique) 6 ml
Longueur (métrique) 390 mm
Type Pipette à poire
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Remplisseur de pipettes