Learn More
Hirschmann™ Flacons de mesure Kohlrausch de classe A
Description
- Classe A
- Fabriqué en verre borosilicaté DURAN™ pour une résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
- Étalonné pour IN
- Graduations
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Étalonnage pour IN |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | Examen du sucre |
| Graduations | Bleu |
| Hauteur (métrique) | 170 ± 5 mm |
| Type de produit | Flacon de mesure |
| Tolérance | 0,1 ml |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |
| Afficher plus |