Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation Schellbach
Description
- Avec bec verseur, graduation circulaire avec mise en évidence des principaux points
- Graduation indélébile bleue Schellbach
- Conformité certifiée, avec certificat de lots daté
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- Résis
Spécification
Spécification
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Forme | Rond |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Hauteur (métrique) | 140 mm |
| Tolerance Metric | ± 0,1 ml |
| Type | Éprouvette graduée |
| Matériau | Verre |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Afficher plus |