Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation Schellbach
Code produit 10325611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10325611 2000 mL 1 pièce
10238283 10 ml 2 pièces
13157939 5 mL 2 pièces
11857523 25 ml 2 pièces
12678665 250 ml 2 pièces
11886983 50 ml 2 pièces
12668665 100 ml 2 pièces
11806993 500 ml 2 pièces
10687321 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10325611 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 2220194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    168.00€ / 1 pièces
    Économisez 13.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure de classe A Hirschmann Instruments™, à graduation Schellbach, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN&tr
  • Avec bec verseur, graduation circulaire avec mise en évidence des principaux points
  • Graduation indélébile bleue Schellbach
  • Conformité certifiée, avec certificat de lots daté
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
  • <
Spécification
Matériau Verre
Capacité (métrique) 2000 mL
Graduations 20 mL
Autoclavable Autoclavables
Stérilité Non stérile
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Class Classe A
Hauteur (métrique) 500 mm
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Tolérance ±10 ml
Type de produit Éprouvette graduée