Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation ambrée
Description
- Avec bec verseur, graduation indélébile ambrée circulaire avec mise en évidence des principaux points
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- Résistance à la corrosion et
Spécification
Spécification
| Type de base | Hexagonale |
| Étalonnage | Pour contenir |
| Description | Étalonnés pour leur volume contenu |
| Couleur de la balance | Marron |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Non stérile |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Hauteur (métrique) | 115 mm |
| Tolerance Metric | ± 0,05 ml |
| Afficher plus |