Learn More
Brand™ Éprouvettes graduées en PMP de classe A
Code produit 10749531 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2000 ml
Graduations:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
10749531 1 000 ml 10 ml 1 pièce
15242219 10 ml 0,2 ml 2 pièces
11848331 50 ml 1 ml 2 pièces
10518161 250 ml 2 ml 2 pièces
12691370 25 ml 0,5 ml 2 pièces
11858331 500 ml 5 ml 2 pièces
10588151 2000 ml 20 ml 1 pièce
12681310 100 ml 1 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10749531 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 35162
En stock
Polyméthylpentène (PMP) transparent et conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706. Éprouvettes de mesure en PMP de classe A BRAND™ portent marquage DE-M dans une encre d’impression de très grande qualité. Exposition à une température maximale 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions
  • En polyméthylpentène (PMP) transparent
  • Conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706.
  • Étalonnée pour son volume contenu (TC, In).
  • Comprend un certificat de lot.
  • Les éprouvettes graduées BRAND™ utilisent un marquage DE-M dans une encre d’impression de très grande qualité.
  • L’exposition à une température maximale de 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
  • Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau PMP (polyméthylpentène)
Tolérance plusmn; 5 ml
Certifications/Conformité DIN 12681 et ISO 6706
Classe Classe A
Comprend Certificat de lot
Graduations 10 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur plusmn; 5 ml
Subdivision 10 ml
Hauteur (métrique) 440 mm
Type de produit Éprouvette graduée
Température max. (métrique) 60 °C