Learn More
VITLAB™ Fiole jaugée en PMP de classe A
Description
- Protection des échantillons contre les effets de la lumière, haute transparence permettant de déterminer les volumes avec précision
- Avec trait de graduation étalonné individuellement pour son volume ‘In’
- Tolérances de classe A conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Numéro de lot imprimé et certificat de lot
- La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 121°C (autoclavage) n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance.
- Pour préserver les traits de graduation, ne pas nettoyer à plus de 60°C
- Également disponible avec un certificat d’étalonnage DAkkS ou un certificat de qualité individuel
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Oui |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
| Couleur | Transparent |
| Description | Classe A PMP Fiole jaugée avec bouchon NS 14/23 |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | PMP (polyméthylpentène) |
| Hauteur (métrique) | 180 mm |
| Tolérance | ± 0,10 ml |
| Classe | A |
| Type de bouchon | Bouchon rodé standard |