Learn More
Hecht Karl™ Cylindres gradués en verre à soda de classe A, forme haute
Code produit 10125531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 000 ml
Type de produit:
Éprouvette graduée
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de produit Conditionnement
10125531 2 000 ml Éprouvette graduée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10125531 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 42205072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.22€
    63.43€ / 1 pièces
    Économisez 23.79€
    27% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Spécification
Matériau Verre sodocalcique
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Classe Classe B
Capacité (métrique) 2 000 ml
Balance Short Line Fused Amber Graduation
Graduations 2 mL
Subdivision 2mL
Type de produit Éprouvette graduée