Learn More
Hirschmann™ Pipettes de mesure graduées en marron USP de classe A
Description
- Avec de l’encre de coloration argentée pour les marquages indélébiles
- Marques de graduation marrons
- Graduation circulaire du point principal
- Graduées pour basculer
- Fabriqué en verre sodocalcique AR™ avec une surface lisse et non poreuse
- Disponible en plusieurs volumes
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP |
| Classe | A |
| Matériau | AR-GLAS |
| À utiliser avec (application) | Précision volumétrique du pipetage |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Marron |
| Graduations | 0,01 mL |
| Tolérance | 0,006 mL |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Longueur (métrique) | 360 ±5 mm |
| Afficher plus |