Learn More
Hirschmann™ Pipettes de mesure graduées en marron USP de classe A
Code produit 11771516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
10 ml
25 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11771516 2 ml 12 pièces
11761516 1 ml 12 pièces
11791516 10 ml 12 pièces
11701526 25 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11771516 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 110014127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    87.60€ / 12 pièces
    Économisez 11.40€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fournies avec un certificat d’identification de lots daté USP pour l’uniformité.
  • Avec de l’encre de coloration argentée pour les marquages indélébiles
  • Marques de graduation marrons
  • Graduation circulaire du point principal
  • Graduées pour basculer
  • Fabriqué en verre sodocalcique AR™ avec une surface lisse et non poreuse
  • Disponible en plusieurs volumes
Spécification
Certifications/Conformité USP
Classe A
Matériau AR-GLAS
À utiliser avec (application) Précision volumétrique du pipetage
Graduée Oui
Couleur de graduation Marron
Graduations 0,02 mL
Tolérance 0,01 mL
Volume (métrique) 2 ml
Longueur (métrique) 360 ±5 mm
Type Pipette de mesure