Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques de classe A avec graduation indélébile ambrée, USP
Code produit 15685455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
4 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
Tolérance:
0,001 mL
0,01 mL
0,02 mL
0,03 mL
Longueur (métrique):
400 mm
419 mm
440 mm
500 mm
Conditionnement:
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Tolérance Longueur (métrique) Conditionnement
15685455 6 ml 0,01 mL 400 mm 6 pièces
11731526 10 ml 0,02 mL 440 mm 6 pièces
15665455 4 ml 0,001 mL 400 mm 6 pièces
12851783 15 ml 0,03 mL 500 mm 6 pièces
15605465 7 ml 0,01 mL 419 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15685455 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 134015627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.85€
    71.51€ / 6 pièces
    Économisez 8.34€
    10% de réduction
En stock
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé conformément aux normes USP pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques Hirschmann™ de classe A avec graduation ambrée sont fabriquées en verre AR™ transparent.
  • Conformes à la norme USP
  • Un trait
  • Avec identification datée des lots
Spécification
Classe A
Matériau Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Marron
Quantité 6/boîte
Tolérance 0,01 mL
Volume (métrique) 6 ml
Longueur (métrique) 400 mm
Type Pipette de mesure