Learn More
BRAND™ Pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BLAUBRAND™ avec certificat USP
Code produit 15148264 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
6 ml
8 ml
10 ml
30 ml
50 ml
Conditionnement:
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15148264 30 ml 6 pièces
15108264 10 ml 6 pièces
15168264 50 ml 6 pièces
15143078 6 ml 6 pièces
11383854 8 ml 6 pièces
15118264 5 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15148264 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 30616
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.48€
    85.20€ / 6 pièces
    Économisez 6.28€
    6% de réduction
En stock
Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex. La pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BRAND™ BLAUBRAND™ avec certificat USP fournit un délai d’attente de seulemet 5 secondes.
  • En verre AR-GLAS™ conforme aux normes DIN EN ISO 648
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Marquage DE-M de classe AS
  • Délai de réponse : 5 secondes
  • Comprend un certificat de lot USP.
  • Également disponible sur demande avec certificat individuel USP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision plusmn; 0,03 ml USP
Calibré Oui
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité DIN EN ISO 648
Classe AS
Matériau AR-GLAS
Graduée Oui
Type de graduation Marquage DE
Quantité 6/boîte
Couleur Noir
Volume (métrique) 30 ml
Longueur (métrique) 520 mm
Type Pipette à bulbe volumétrique