Learn More
Brand™ Pipettes avec poire Blaubrand™ Eterna™ de classe AS
Code produit 11833980 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Tolérance:
0,008 mL
0,010 mL
0,015 mL
0,02 mL
0,03 mL
0,05 mL
Couleur:
Blanc
Bleu
Orange
Rouge
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Tolérance Couleur unitSize
11833980 5 ml 0,015 mL Blanc 6 pièces
11883950 10 ml 0,02 mL Rouge 6 pièces
11823980 1 ml 0,008 mL Bleu 12 pièces
11853980 25 ml 0,03 mL Bleu 6 pièces
11834160 2 ml 0,010 mL Orange -
11863980 50 ml 0,05 mL Rouge 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11833980 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 30507
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre sodocalcique AR-GLAS™ et conformes aux normes DIN EN ISO 648. Les pipettes à poire de classe AS BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot par emballage du fabricant. Certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande.
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™.
  • DIN EN ISO 648. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
  • Délai de réponse : 5 secondes.
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage du fabricant.
  • Également disponible sur demande avec certificat individuel, certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité DIN EN ISO 648, DIN 12691
Classe AS
Matériau AR-GLAS, Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Ambré
Type de graduation Marquage DE-M
Quantité 6/boîte
Tolérance 0,015 mL
Couleur Blanc
Volume (métrique) 5 ml
Type Pipette à bulbe volumétrique