Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- DIN EN ISO 648. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
- Délai de réponse : 5 secondes.
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage du fabricant.
- Également disponible sur demande avec certificat individuel, certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS.
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
| Classe | AS |
| Matériau | AR-GLAS, Verre sodocalcique |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Ambré |
| Type de graduation | Marquage DE-M |
| Quantité | 6/boîte |
| Tolérance | 0,05 mL |
| Couleur | Rouge |
| Afficher plus |