Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques de classe AS avec graduation indélébile ambrée
Description
- Un trait
- Conformes aux normes DIN EN ISO 648
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
| Classe | AS |
| Matériau | AR-GLAS |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Marron |
| Quantité | 6/boîte |
| Tolérance | 0,015 mL |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Longueur (métrique) | 410 mm |
| Type | Pipette volumétrique |