Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques de classe AS avec graduation indélébile ambrée
Code produit 11834602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1 ml
1,5 ml
2 ml
2,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 mL
8 ml
9 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11834602 1,5 ml 12 pièces
11782252 0,5 ml 12 pièces
11712262 100 ml 6 pièces
11708001 10 ml 6 pièces
11702262 15 ml 6 pièces
11727981 1 ml 12 pièces
11786652 2,5 ml -
11718001 20 ml 6 pièces
11728001 25 ml 6 pièces
12771158 3 ml 6 pièces
11706662 30 ml 6 pièces
11736672 40 ml -
11796652 4 ml 6 pièces
11738001 50 ml 6 pièces
11797991 5 ml 6 pièces
11823141 9 ml 6 pièces
11716133 6 ml 6 pièces
11787991 2 ml 12 pièces
10448201 7 mL 6 pièces
11726133 8 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 11834602 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 1340139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.75€
    115.92€ / 12 pièces
    Économisez 8.83€
    7% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques Hirschmann Instruments™ de classe AS avec graduation ambrée sont fabriquées en verre AR™ transparent.
  • Un trait
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 648
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Classe AS
Matériau AR-GLAS
Graduée Oui
Couleur de graduation Marron
Quantité 12/boîte
Tolérance 0,01 mL
Volume (métrique) 1,5 ml
Longueur (métrique) 350 mm
Type Pipette volumétrique