Learn More
Witeg™ Pipettes graduées de tailles spécifiques de classe AS
Code produit 15891577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2,5 ml
7,5 ml
12 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
15891577 12 ml
13437577 2,5 ml
15881577 7,5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15891577 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 3 535 120 BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.74€
    168.07€ / 12 pièces
    Économisez 18.67€
    9% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Avec des tolérances conforme à la norme DIN EN ISO 648.
  • Code couleur pour éviter toute confusion
  • En verre sodocalcique
  • Marquage DE-M conformément à la législation allemande sur l’étalonnage
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné, délai d’attente de 5 secondes
  • Certificat de lot inclus
  • Graduation marron
Spécification
Calibré Oui
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité DIN EN ISO 648
Classe AS
Matériau Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Marron
Temps d’écoulement min. 5 s
Tolérance ±0,020 ml
Volume (métrique) 12 ml
Type Pipette volumétrique