Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées de classe AS type 3 avec graduation bleue & ligne Schellbach
Code produit 13157909
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 ml
5 mL
20 mL
25 mL
Graduations:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 ml
Précision:
0,007 mL
0,01 mL
0,03 mL
0,1 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Précision unitSize
13157909 25 mL 0,1 ml 0,1 ml 6 pièces
13107909 1 mL 0,01 mL 0,007 mL 12 pièces
13117909 2 ml 0,02 mL 0,01 mL 12 pièces
13127909 5 mL 0,05 mL 0,03 mL 12 pièces
10505634 5 mL 0,1 ml 0,03 mL 12 pièces
13147909 20 mL 0,1 ml 0,1 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13157909 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 1110170
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 835
  • Graduation de type cercle du point principal
  • Graduation bleue avec ligne Schellbach
  • Graduées pour basculer, zéro en haut, type 3
  • Avec bouchon en coton à partir de la taille de 5 ml
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Précision 0,1 ml
Autoclavable Autoclavable
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité DIN EN ISO 835
Classe AS
Matériau Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Bleu
Graduations 0,1 ml
Type de graduation Ligne Schellbach
Quantité 6/paquet
Tolérance 0,1 ml
Volume (métrique) 25 mL
Type Pipette graduée, type 3
Jetable Réutilisable