Learn More
Witeg™ Pipettes de soufflage de classe B avec graduation par traits de subdivision
Description
- Code couleur jaune 2x
- En verre borosilicaté
- Avec graduations et inscriptions indélébile ambrées
- Sans délai d’attente
- Délai de distribution de 9-20 secondes
- Divisions graduées à 0,1 ml
- Tolérance de ±0,150 ml
Spécification
Spécification
| Classe | B |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Ambré |
| Graduations | 0,1 mL |
| Temps d’écoulement min. | 9 à 20 s |
| Quantité | 12/boîte |
| Type de pointe | Trempé |
| Tolérance | plusmn; 0,150 ml |
| Couleur | Jaune |
| Afficher plus |