Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™
Code produit 11777971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11777971 5 ml 6 pièces
11732252 0,5 ml 12 pièces
11787971 10 ml 6 pièces
11752252 100 ml 6 pièces
11762252 15 ml 6 pièces
11757971 1 ml 12 pièces
11797971 20 ml 6 pièces
11707981 25 ml 6 pièces
11767971 2 ml 12 pièces
11742252 3 ml 6 pièces
11776652 4 ml 6 pièces
11717981 50 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11777971 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 1300155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.61€
    41.58€ / 6 pièces
    Économisez 8.03€
    16% de réduction
En stock
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre AR™ Hirschmann Instruments™ ont une tolérance supérieure à celle de la classe B.
  • Un trait
  • Graduation indélébile ambrée
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 648
Spécification
Classe B
Matériau Verre
Graduée Oui
Couleur de graduation Marron
Quantité 6/boîte
Tolérance 0,023 mL
Volume (métrique) 5 ml
Longueur (métrique) 410 mm
Type Pipette volumétrique