Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Fioles filetées en verre clair de classe B avec fermetures, emballées séparément
Code produit 17882678 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
16 ml
Hauteur (métrique):
57 mm
Diamètre (métrique) externe:
28 mm
Taille du bouchon:
24-400
Conditionnement:
144 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Taille du bouchon Conditionnement
17882678 16 ml 57 mm 28 mm 24-400 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17882678
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Fermeture avec doublures en pâte à face polyvinyle (emballées séparément)
Fisherbrand™ Les fioles de verre clair filettées de classe B avec bouchons emballés séparément sont des fioles d’échantillons à vis, polyvalentes, fabriquées en verre borosilicate de type I, classe B, avec une fermeture phénolique noire et une finition filetée GPI.
Flacon à usage général
  • Fabriqué en verre borosilicate de type I, classe B
  • Fermeture à bouchon à vis, phénoliques noire emballée séparément
  • Finition filetée GPI pour un scellement sécurisé
  • Disponible dans une gamme de capacités et de tailles pour un usage général en laboratoire
Specifications
Classification B
Matériau (doublure) Polyvinyle
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique
Volume (métrique) 16 ml
À utiliser avec (application) À usage général
Volume (impérial) 4.32 dr.
Volume (métrique) total 16 mL
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
Quantité 144/Pk.
Taille du bouchon 24-400
Marking Spot Non
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité AST E438, USP de type I
Hauteur (métrique) 57 mm
Type de produit Flacon