Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B, de forme basse, graduation indélébile ambrée
Code produit 11716692
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11716692 50 ml 2 pièces
11716682 10 ml 2 pièces
11726692 100 ml 2 pièces
11736692 250 ml 2 pièces
11706692 25 ml 2 pièces
11746692 500 ml -
10344361 1000 ml 1 pièce
10242951 2000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11716692 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 2400175
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Rückgaberichtlinie anzeigen
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure Hirschmann Instruments™ de classe B, à graduation indélébile ambrée, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable D
  • Avec bec verseur, traits de subdivision
  • Graduation indélébile ambrée
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Spezifikation
Matériau Verre
Capacité (métrique) 50 ml
Graduations 2 ml
Limite d’erreur 1
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Marron
Forme Rond
Class Classe B
Hauteur (métrique) 150 mm
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Tolérance ±1 ml
Type de produit Éprouvette graduée
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.