Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B, de forme basse, graduation indélébile ambrée
Code produit 11746692
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11746692 500 ml -
11716682 10 ml 2 pièces
11716692 50 ml 2 pièces
11726692 100 ml 2 pièces
11736692 250 ml 2 pièces
11706692 25 ml 2 pièces
10344361 1000 ml 1 pièce
10242951 2000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11746692 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 2400190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.35€
    74.45€ / 2 pièces
    Économisez 11.90€
    13% de réduction
En stock
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure Hirschmann Instruments™ de classe B, à graduation indélébile ambrée, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable D
  • Avec bec verseur, traits de subdivision
  • Graduation indélébile ambrée
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Matériau Verre
Capacité (métrique) 500 ml
Graduations 10 ml
Limite d’erreur 5
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Marron
Forme Rond
Class Classe B
Hauteur (métrique) 255 mm
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Tolérance ±5 ml
Type de produit Éprouvette graduée