Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B, graduation indélébile ambrée
Code produit 10779012
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10779012 250 ml 2 pièces
10029000 1000 ml 1 pièce
11869201 10 ml 2 pièces
10039000 2000 ml 1 pièce
12562736 25 ml 2 pièces
10537641 5000 ml 1 pièce
10144011 50 ml 2 pièces
10626525 5 ml 2 pièces
13177929 100 ml 2 pièces
10481862 500 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10779012 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 2200186
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure Hirschmann Instruments™ de classe B, à graduation indélébile ambrée, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable D
  • Avec bec verseur, traits de subdivision
  • Graduation indélébile ambrée
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Marron
Forme Rond
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Class B
Hauteur (métrique) 335 mm
Tolerance Metric ±1,5 ml
Type Éprouvette graduée
Matériau Verre
Capacité (métrique) 250 ml
Graduations 2 ml
Limite d’erreur 1,5