Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B avec rodage NS
Code produit 11822861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11822861 100 ml 2 pièces
11892851 10 ml -
11802861 25 ml 2 pièces
11832861 250 ml 2 pièces
15599025 2000 ml 1 pièce
11842861 500 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11822861 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 2330180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.95€
    55.44€ / 2 pièces
    Économisez 13.51€
    19% de réduction
En stock
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure de classe B Hirschmann Instruments™ avec rodage NS sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
  • Avec bouchon rodé NS en PE
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
  • Trait court, graduation bleue
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Tolérance plusmn;0,75 ml
Matériau Verre
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Classe Classe B
Capacité (métrique) 100 ml
Hauteur (métrique) 290 mm
Comprend Bouchon en PE
Matériau du bouchon Polyéthylène
Graduations 1 ml
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Type de produit Éprouvette à mélange graduée