Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B avec rodage NS
Code produit 11892851
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11892851 10 ml -
11802861 25 ml 2 pièces
11822861 100 ml 2 pièces
11832861 250 ml 2 pièces
15599025 2000 ml 1 pièce
11842861 500 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11892851 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 2330160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.00€
    43.16€ / 2 pièces
    Économisez 3.84€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure de classe B Hirschmann Instruments™ avec rodage NS sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
  • Avec bouchon rodé NS en PE
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
  • Trait court, graduation bleue
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Tolérance plusmn;0,15 ml
Matériau Verre
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Classe Classe B
Capacité (métrique) 10 ml
Hauteur (métrique) 160 mm
Comprend Bouchon en PE
Matériau du bouchon Polyéthylène
Graduations 0,2 ml
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Type de produit Éprouvette à mélange graduée