Learn More
VITLAB™ Classe B PMP Fioles jaugées à bouchon à vis
Code produit 17653015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Taille du bouchon:
GL 25
Tolérance:
±0,30 mL
Hauteur (métrique):
235 mm
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Tolérance Hauteur (métrique) Conditionnement
17653015 250 ml GL 25 ±0,30 mL 235 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17653015 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 674895
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.00€
    27.54€ / 2 pièces
    Économisez 5.46€
    16% de réduction
En stock
VITLAB™ PMP Les fioles jaugées à bouchon à vis sont graduées individuellement en pouces et présentent une tolérance de classe B (DIN EN). ISO 1042). Emballés individuellement. L'autoclavage à 121 °C ne dépasse pas de façon permanente la limite de tolérance. Il est recommandé de nettoyer à une température °ne dépassant pas 60 °C.
  • Type de produit : Fiole jaugée
  • Matériel: PMP (Flacon), Polypropylène (Bouchon)
  • Tolérance : Classe B (DIN EN) ISO 1042)
  • Marque de calibration : Oui (Calibré à « In »)
  • Comprend : Bouchon à vis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Oui
Capacité (impériale) 8,5 oz.
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042
Couleur de bouchon Transparente
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau PMP
Hauteur (impériale) 9,3 in
Hauteur (métrique) 235 mm
Comprend Couvercle à vis
Nb par paquet 5
Plage de températures (impériale) Jusqu'à 140 °F
Plage de températures (métrique) Jusqu’à 60°C
Tolérance ±0,30 mL
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Mouth Style Fileté
Stérilité Non stérile
Classe B
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon GL 25