Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées de forme haute en polypropylène de classe B
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- En polypropylène hautement translucide.
- La forme haute avec des graduations imprimées bleues permet une évaluation facile du volume.
- Classe B.
- Conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Tolérance | ±1 mL |
| Classe | Classe B. |
| Quantité | 10/boîte |
| Graduations | 1 ml |
| Limite d’erreur | plusmn;1 ml |
| Subdivision | 1 ml |
| Forme | Rond |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Base Type | Hexagonale |
| Afficher plus |