Learn More
VITLAB™ Class B Polypropylene Volumetric Flask
Set volumes accurately for exact measurements in lab applications with these flasks. VITLAB™ Class B Polypropylene Volumetric Flasks feature a single calibration mark that defines the calibrated volume exactly.
Marque:  VITLAB™ 671941
Code produit. 11883652
  • 18.60€ / 2 pièces
Il en reste null
En stock
Description
Fiole jaugée à rodage classe B
• Conformité DIN EN ISO 1042
• Fiole et bouchon rodé normalisé en polypropylène PP ou polyméthylpentène PMP
• Graduation bleue
• Fiole PP