Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure de forme haute en polypropylène translucide avec graduations bleues
Description
- Les graduations imprimées bleues ultrafines, optimisées permanentes optimisent la clarté et la reproductibilité
- La fabrication en polypropylène résiste à des températures pouvant atteindre 120°C
- Forme haute, base pentagonale pour une meilleure stabilité
- Classe B.
- Autoclavables
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | PP |
| Tolérance | plusmn;10 ml |
| Certifications/Conformité | ISO 6706-1981 (E) |
| Classe | Classe B. |
| Balance | Graduations bleues permanentes |
| Diamètre (métrique) | 66 mm |
| Graduations | 100 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Limite d’erreur | plusmn; 10 ml |
| Afficher plus |