Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure de forme haute en polypropylène translucide avec graduations bleues
Code produit 15805577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 ml
250 ml
25 ml
500 ml
50 ml
Graduations:
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
12 pièces
30 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations unitSize
15805577 250 ml 20 ml 12 pièces
15885567 25 ml 5 ml 30 pièces
15895567 50 ml 10 ml 30 pièces
10450163 100 ml 10 ml 1 pièce
10653282 500 ml 50 ml 1 pièce
10663282 1000 ml 100 ml 1 pièce
10663472 - 200 ml 1 pièce
15875567 10 ml - 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15805577 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0256400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées en PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et bonne résistance chimique. Les éprouvettes graduées de forme haute en PP Kartell™, autoclavables avec graduations bleues, constituent une solution sûre et économique pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
  • Les graduations imprimées bleues ultrafines, optimisées permanentes optimisent la clarté et la reproductibilité
  • La fabrication en polypropylène résiste à des températures pouvant atteindre 120°C 
  • Forme haute, base pentagonale pour une meilleure stabilité
  • Classe B.
  • Autoclavables
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Polypropylène
Tolérance plusmn;2 ml
Certifications/Conformité ISO 6706-1981 (E)
Classe Classe B.
Balance Graduations bleues permanentes
Diamètre (métrique) 41,5 mm
Graduations 20 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur plusmn; 2 ml
Subdivision 2 ml
Forme Cylindrique
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Couleur de la balance Bleu
Hauteur (métrique) 315 mm
Type de produit Éprouvette graduée
Température max. (métrique) 100deg;C