Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe F1 avec certificat
Description
- Poids d’étalonnage de classe F1
- Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
- En conformité avec OIML R111
Spécification
Spécification
| Poids | 10 000 g |
| Tolérance | ± 50 mg |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision |