Learn More
Fisherbrand™ Blouse de laboratoire jetable en polypropylène de classe I, emballée individuellement
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Ces blouses de laboratoire en polypropylène unisexe avec fente arrière ont 5 attaches à pression et des poignets élastiques, sans poches. Elles offrent sécurité et confort dans l’environnement de laboratoire.
- Polypropylène non tissé blanc
- Poignets élastiques
- Grammage du tissu : 40 g/ m²
- Col standard, sans poches
- Fente arrière
- Col simple
- Cinq attaches à pression pour une fermeture sécurisée
- Unisexe
Spécification
Spécification
| Dimensions | Moyen |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Usage unique |
| Nbre de poches | Aucun |
| Type de collier | Col simple |
| Type de couture | Quatre coutures cousues au fil |
| Afficher plus |