Learn More
Fisherbrand™ Blouse de laboratoire jetable en polypropylène de classe I, emballée individuellement
Code produit 17233044 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
Taille (métrique) de la poitrine:
63 cm
69 cm
71 cm
73 cm
75 cm
77 cm
Longueur (métrique) du manchon:
73 cm
77 cm
78 cm
79 cm
80 cm
81 cm
Longueur (métrique):
92 cm
100 cm
102 cm
104 cm
109 cm
112 cm
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Taille (métrique) de la poitrine Longueur (métrique) du manchon Longueur (métrique) unitSize
17233044 2XL 75 cm 80 cm 109 cm 100 pièces
17213044 Standard 63 cm 73 cm 92 cm 100 pièces
17203044 Moyen 69 cm 77 cm 100 cm 100 pièces
17293034 Grand 71 cm 78 cm 102 cm 100 pièces
17223044 Très grand 73 cm 79 cm 104 cm 100 pièces
17283034 3XL 77 cm 81 cm 112 cm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17233044
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces blouses de laboratoire en polypropylène unisexe avec fente arrière ont 5 attaches à pression et des poignets élastiques, sans poches. Elles offrent sécurité et confort dans l’environnement de laboratoire.
Ces blouses de laboratoire en polypropylène unisexe avec fente arrière ont 5 attaches à pression et des poignets élastiques, sans poches. Elles offrent sécurité et confort dans l’environnement de laboratoire.
  • Polypropylène non tissé blanc
  • Poignets élastiques
  • Grammage du tissu : 40 g/
  • Col standard, sans poches
  • Fente arrière
  • Col simple
  • Cinq attaches à pression pour une fermeture sécurisée
  • Unisexe
Spécification
Dimensions 2XL
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons pression
Type de manchette Élastique
Jetable Usage unique
Nbre de poches Aucun
Type de collier Col simple
Type de couture Quatre coutures cousues au fil
Taille (métrique) de la poitrine 75 cm
Certifications/Conformité Classe I ; CE 0197 ; Directive 93/42/CEE Annexe V
Certifications / conformité (Europe) 93/42/CEE
Comprend Cinq attaches à pression, fente arrière de 27 cm
Type d’emballage Conditionnement individuel dans sachet en PE
Longueur (métrique) 109 cm
Longueur (métrique) du manchon 80 cm