Learn More
Zwiebel™ Kit de poids de classe M2 de 1 à 2000 g
Beskrivelse
- Comprend les poids suivants : 1 x 1 g, 2 x 2 g, 1 x 5 g, 1 x 10 g, 2 x 20 g, 1 x 50 g, 1 x 10 g, 2 x 200 g, 1 x 500 g, 1 x 1 kg, 2 x 2 kg
- Poids destinés à être utilisés pour la vérification ou l'étalonnage des poids de classe M3 et pour être utilisés avec des instruments de pesage de précision moyenne de classe III
- Magnétisation permanente : < 250 μT
Tekniske data
Tekniske data
| Type de produit | Kit de poids |
| Certifications/Conformité | Recommandation OIML R111 |
| Matériau | Laiton |
| Poids (métrique) | 1 à 2000 g |
| Densité | 8 400 ±250 kg/m3 |
| Comprend | 15 poids |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?