Learn More
BINDER™ Chambre de chauffage et de séchage FD 56 avec convection forcée
Code produit 15622116 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
2,1 pi3
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
15622116 2,1 pi3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15622116 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90100303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2405.00€
    1998.00€ / 1 pièces
    Économisez 407.00€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce à sa répartition de température parfaitement homogène, sa dynamique rapide et son ventilateur puissant, ce four de chauffage FD 56 permet de gagner un temps précieux.
  • Plage de température : de la température ambiante + 10 °C à 300 °C
  • Jusqu’à 30 % de consommation énergétique en moins par rapport aux unités classiques du marché
  • Haute précision de température grâce à APT.line™ technologie
  • Convection forcée
  • Contrôleur avec affichage LCD
  • Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
  • 2 racks chromés
  • Conception empilable
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant intégré de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Conception ergonomique de la poignée
  • USB port pour l'enregistrement des données
Spécification
Capacité (impériale) 2,1 pi3
Certifications/Conformité ASTM
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de convection Forcé
Description FD53-230 V, Standard, Série FD Avantgarde.Line - Chambres de séchage et de chauffage à convection forcée, 53 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Capacité (métrique) 60 L
max. (métrique) Ambiant +10° jusqu'à 300 °C
Type Four à convection à air pulsé
Affichage LCD
Matériau Acier inoxydable
Modèle FD 56
Nbre d’étagères 2 std./4 max.
Type de prise NEMA 5-20P
Ports USB
Fonctions de sécurité Dispositif de sécurité de classe 2 avec alarme visuelle
Uniformité de la température 150°C
Minuteur 0 à 99 h
Uniformité 2°C
Dimensions (L x l x H) 560 x 625 mm
Largeur (impériale) 22 in
Largeur (métrique) 560 mm
Largeur (métrique) intérieure 400 mm
Hauteur (métrique) 625 mm
Hauteur (métrique) intérieure 440 mm
Profondeur (métrique) 565 mm
Profondeur (métrique) intérieure 345 mm
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz