Learn More
Veolia Water Systems™ Filtre de polissage Classic
Code produit 11904937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
37 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Conditionnement
11904937 37 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11904937 Fournisseur Veolia Water Systems™ Code fournisseur CLXXXDIM2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6210.75€
    5418.00€ / 1 pièces
    Économisez 792.75€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Débit 1,5 l/min
Type Filtre de polissage Classic
Largeur (métrique) 41 cm
Hauteur (métrique) 49 cm
Profondeur (métrique) 37 cm
Poids (métrique) 15 kg