Learn More
Cytiva Mélange nutritif en poudre classique F10-F12 de Ham
Description
Soutenez la croissance de la culture cellulaire et les procédés de biofabrication grâce au mélange de nutriments F10-F12 de Ham HyClone™, fabriqué avec les procédés ISO 9001:2000.
Specifications
Specifications
| Forme | Poudre |
| Type de produit | F-12 de Ham, avec L-glutamine |
| Sterilization Method | Non stérile |
| Avec additifs | Glutamine |
| Sans additif | Sans bicarbonate de sodium |
| Quantité | 1 x 50 L |
| Certifications/Conformité | BPFa et ISO 9001:2000 |
| Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière |
| Description | F12 de Ham, avec L-glutamine |