Learn More
Cytiva Mélange nutritif en poudre classique F10-F12 de Ham
Code produit 11948075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 5 L
1 x 10 L
1 x 50 L
Conditionnement:
10L
2 pièces
50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11948075 2 x 5 L 2 pièces
11561791 1 x 10 L 10L
10733374 1 x 50 L 50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11948075 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30010.02
 Article restreint
Expédition estimée: 03-02-2027
Soutenez la croissance de la culture cellulaire et les procédés de biofabrication grâce au mélange de nutriments F10-F12 de Ham HyClone™, fabriqué avec les procédés ISO 9001:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Type de produit F-12 de Ham, avec L-glutamine
Sterilization Method Non stérile
Avec additifs Glutamine
Sans additif Sans bicarbonate de sodium, Sodium Bicarbonate
Quantité 2 x 5 L
Certifications/Conformité BPFa et ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Description F12 de Ham, avec L-glutamine