Learn More
Brannan™ Kit mural pour salle de classe - Thermomètre et tableau avec certificat d'étalonnage traçable en 3 points
Code produit 17842988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température (métrique) en fonctionnement:
-20 °C à +50 °C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température (métrique) en fonctionnement Conditionnement
17842988 -20 °C à +50 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17842988 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 25/702/0 + 49/101/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    114.34€ / 1 pièces
    Économisez 11.66€
    9% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Kit de thermomètre mural pour salle de classe, emballé individuellement, avec tableau plastifié. Complet avec étalonnage traçable en 3 points.
  • Thermomètre mural en plastique coloré de 380 mm avec graphique pour l'enregistrement des températures
  • Un design coloré, idéal pour l'éducation
  • Fourni avec un certificat d’étalonnage
  • Tableau plastifié facile à nettoyer pour de multiples usages
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Certifications/Conformité Normas nacionales del Reino Unido ISO 9001
À utiliser avec (application) Thermomètre mural avec tableau
Température (métrique) en fonctionnement -20 °C à +50 °C
Type de produit Kit de thermomètre mural