Learn More
Sel de potassium de l'acide clavulanique dans la cellulose (mélange 1:1), TRC
Code produit 30364150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364150 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364150 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC563751100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clavulanic acid potassium salt
CAS 61177-45-5
Formule moléculaire C8 H8 N O5 . K
Quantité 100 g
Synonyme 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monopotassium salt, (2R,3Z,5R)- (9CI), 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monopotassium salt, [2R-(2α,3Z,5α)]-, BRL 14151K, Clavitesse, Clavulanate potassium, Clavulanic acid potassium salt, Potassium clavulanate, Serdaxin
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO5.K/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1
SMILES [K+].OC\C=C\1/O[C@@H]2CC(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Nom IUPAC potassium ;(2R,3Z,5R)-3-(2-hydroxyéthylidène)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 237.25
Poids de la formule 237.004