Learn More
Thermo Scientific™ Clean-Blot™ IP Detection Kit (HRP)
Code produit 10723495 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 transferts
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10723495 25 transferts 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10723495 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21232
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Évitez les interférences dues aux fragments d’anticorps IP dénaturés dans les transferts Western de protéines immunoprécipitées avec ces conjugués HRP et AP.
Les réactifs de détection Clean-Blot IP Thermo Scientific™ sont des conjugués HRP et AP optimisés pour la détection par transfert Western d’anticorps primaires après immunoprécipitation sans interférence avec les fragments d’anticorps IP dénaturés.
Les réactifs IP Clean-Blot permettent la détection de transfert Western, sans problème, des protéines cibles après les dosages IP (immunoprécipitation). Ils fonctionnent en se liant spécifiquement aux anticorps primaires fonctionnels (IgG entière) sans liaison avec des fragments d’anticorps IP, qui accompagnent généralement la protéine immunoprécipitée par électrophorèse et transfert de membrane. Les réactifs IP Clean-Blot et le kit HRP éliminent les interférences de détection des fragments d’IgG à chaînes lourdes (environ 50 kDa) et à chaînes légères (25 kDa) des anticorps utilisés pour l’essai initial d’immunoprécipitation. Les produits IP Clean-Blot comprennent des réactifs de détection avec conjugué de phosphatase alcaline ou conjugué de peroxydase de raifort et le kit complet de détection IP Clean-Blot (HRP) pour le développement de substrats chimiluminescents.
Points clés :
  • Universel – Liaison et détection de la plupart des espèces, des sous-classes d’IgG et des isotypes d’anticorps primaires couramment utilisés pour le transfert Western
  • Compatible – Efficace avec les dosages IP effectués à l’aide de billes d’agarose revêtues de protéines A, de protéines G ou anti-IgG et de n’importe quel tampon de blocage
  • Économique – Élimine le coût et le travail supplémentaire associés à l’immobilisation covalente des anticorps IP comme moyen de remédier aux interférences lors des transferts Western
  • Flexible – Disponible en réactifs de phosphate alcalin (AP) et de peroxydase de raifort (HRP) pour la détection avec des substrats chimiluminescents, fluorescents ou colorimétriques
  • Facile à utiliser – Inutile de modifier le protocole de transfert Western ; il suffit de remplacer le conjugué HRP secondaire classique par le réactif de détection IP Clean-Blot
  • Détection sans obstruction – Résultats de transfert Western clairs pour des essais d’immunoprécipitation sans interférence significative à partir de bandes d’IgG dénaturées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de détection IP Clean-Blot (HRP)
Type de produit Kit de détection pour immunoprécipitation (HRP)
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Western Blot
Gamme de produits Clean-Blot
Quantité 25 transferts
Conjugué HRP
Réactivité Toutes les espèces
Suffisant pour 25 mini transferts, membrane de 2 000 cm2
Contenu et stockage Suffisant pour : 25 mini-transferts ou 2 000 cm2 de membrane
• Réactif de détection de Clean-Blot (HRP), 2,5 ml
• Tampon de blocage StartingBlock T20 (TBS), 1 l
• Réactif de détection ECL Pierce 1, solution de peroxyde, 125 ml
• Réactif de détection ECL Pierce 2, solution d’amplification du Luminol, 125 ml
Stocker à 4°C.