Learn More
PURUS™ Cahiers pour salle blanche Critical Print
Code produit 15793609 Tous les produits Purus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Dimensions:
A4
A5
A6
Réglé:
Grille
Oui
Quantité:
10/Carton
20/Carton
40/Carton
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
40 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions Réglé Quantité Conditionnement
15793609 Blanc A6 Oui 40/Carton 40 pièces
15783609 Blanc A6 Grille 40/Carton 40 pièces
15773609 Blanc A5 Oui 20/Carton 20 pièces
15763609 Blanc A5 Grille 20/Carton 20 pièces
15733609 Blanc A4 Grille 10/Carton 10 pièces
15743609 Blanc A4 Oui 10/Carton 10 pièces
15713609 Bleu A4 Oui 10/Carton 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15793609 Fournisseur PURUS™ Code fournisseur PNBCPA62240 WR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.90€
    291.18€ / 40 pièces
    Économisez 115.72€
    28% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Les cahiers Critical Print sont parfaits pour l’écriture et la consignation de données dans les environnements de salles blanches.
Pour écrire dans les environnements de salles blanches
  • Traité et conditionné en salle blanche
  • Convient pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 à 6 (classe 10 à 1000)
  • Technologie de reliure exclusive sans remplisseurs organiques
  • Recyclables
  • Ligné
  • Sans amide ni silicone
Spécification
Matériau Polyéthylène
Réglé Oui
Couleur Blanc
Matériau du couvercle Poly
Dimensions (L x l) 148 x 105 mm
Largeur (métrique) 105 mm
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Conviennent pour une utilisation en ISO 4 à 6 (classe 10 à 1000)
À utiliser avec (application) Pour écrire dans les environnements de salles blanches
Type de produit Cahier pour salle blanche
Quantité 40/Carton
Dimensions A6
Poids (métrique) 80 gsm