Learn More
Scotch-Brite™ Disques de sol double face Clean & Shine
Code produit 17168760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
305 mm
610 mm
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
17168760 305 mm 5 pièces
17178760 610 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17168760 Fournisseur Scotch-Brite™ Code fournisseur 7100147921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    79.29€ / 5 pièces
    Économisez 101.71€
    56% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Ce disque de nettoyage 2 en 1 à usage quotidien pour épurateurs à vitesse réduite augmente progressivement la brillance grâce à une utilisation répétée
  • Nettoie et brille en une étape
  • À utiliser avec un épurateur à basse vitesse
  • Économise les coûts et la main-d’œuvre en réduisant ou en éliminant le besoin de lisser
  • Élimine les marques noires 3 fois plus rapidement que les disques de nettoyage traditionnels
  • Le disque double face dure plus longtemps que les disques de nettoyage traditionnels
  • Efficace sur la plupart des sols durs revêtus et non revêtus, y compris le VCT, le vinyle, le caoutchouc, le marbre, la pierre, le terrazzo, le granit et le béton avec seulement de l’eau ou un nettoyant neutre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampons de nettoyage
Couleur Marron
Diamètre (métrique) 305 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage et polissage
À utiliser avec (équipement) Épurateurs à basse vitesse
Modèle 2-en-1